Key Documents
RNWP04700
Millipore
Filtre membrane en nylon, dimension de pores de 1,2 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre filet en nylon
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Description
1.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
190 μm
Dimension de pores
1.2 μm pore size
Point de bulle
≥0.4 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : RNWP
Les filtres en nylon sont compatibles avec une vaste gamme de solvants. Ils sont déclinés en deux types différents : 1) les filtres membranes en Nylon à pores de 0,20 à 1,2 µm, et 2) les filtres filets tissés à mailles de 5 à 180 µm.
Notre filtre filet tissé à mailles de 5 µm en nylon (réf. NY054700) est couramment utilisé dans le secteur automobile pour les analyses de propreté.
Caractéristiques et avantages :
•Vaste gamme de dimensions de pores
•Résistance aux solvants agressifs
Applications :
Clarification et élimination des particules, filtration des solvants, analyse des particules, surveillance de la qualité des peintures, analyses de propreté dans le secteur automobile
Type de filtre : filtre écran
Application
Clarification des solutions aqueuses et organiques
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13