Merck
Toutes les photos(6)
Key Documents
PTMP24H48
Millipore
Inserts de culture cellulaire suspendus à 24 puits Millicell®
pore size 5.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonyme(s) :
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
polystyrene housing
translucent PET membrane
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
0.6x106 pores/cm2
Conditionnement
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Paramètres
37 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
Hauteur
15.5 mm
Diamètre
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
Volume de travail de l'insert
0.2 mL
Taille
24 wells
Superficie
0.3 cm2
Couleur
translucent membrane
Dimension de pores
5.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Les inserts de culture cellulaire suspendus Millicell® avec membrane en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) sont idéaux pour la croissance et la différenciation de différents types de cellules. Cet insert stérile emballé individuellement présente une membrane avec des pores de 5,0 µm et s'adapte à la plupart des plaques de culture tissulaire en plastique à 24 puits.
Dans les plaques de culture tissulaire en plastique, les cellules ne peuvent accéder au milieu que par leur pôle apical, mais dans les inserts de culture tissulaire Millicell®, elles peuvent le faire par leurs deux pôles, apical et basolatéral. En conséquence, la croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo.
L'insert est conçu avec une collerette qui permet de le suspendre dans les puits de la plaque de culture et d'accéder aux deux pôles de la monocouche cellulaire. Les espaces entre les trois bras saillants facilitent le pipetage entre l'extérieur de l'insert et les puits de la plaque de culture.
Remplace la référence MCMP24H48.
Application
  • Angiogenèse
  • Chimiotaxie
  • Migration/Invasion
  • Couches de cellules nourricières
  • Détection par fluorescence/Immunohistochimie
  • Invasion et métastases de cellules tumorales
Caractéristiques
Densité des pores de la membrane = 0,6 × 106 pores/cm2
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
Afficher tout
Protocoles
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.