Key Documents
PI8P01250
Millipore
Inserts de culture cellulaire standards Millicell®
pore size 8.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Synonyme(s) :
Insert de culture cellulaire Millicell, 12 mm, polycarbonate, 8,0 µm, insert perméable pour culture cellulaire, insert pour culture tissulaire, inserts de culture cellulaire, plaque de culture tissulaire
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
0.1x106 pores/cm2 (pore density)
Conditionnement
pack of 50
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
50 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
Hauteur
10 mm
Diamètre
12 mm
Surface de la membrane
0.6 cm2
Taille
24 wells
Volume de travail
0.6 mL
Couleur
translucent
Matrice
Isopore
Dimension de pores
8.0 μm pore size
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Grâce aux inserts Millicell®, les cellules adhérentes ou en suspension peuvent accéder au milieu par leurs deux pôles, apical et basolatéral. La croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell® permettent d'observer les deux côtés de la monocouche cellulaire.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13