Principaux documents
PSMW010R5
Millipore
Plateau de recueil pour 24 puits
24-well receiver trays with lids for Millicell®-24 Cell Culture Insert Plates, sterile, pack of 5
Synonyme(s) :
24-Well Tray
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
50 °C max. temp.
Taille de la plaque/du plateau
24 wells
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les plaques avec inserts de culture cellulaire Millicell sont un dispositif breveté conçu pour permettre la croissance cellulaire et la différenciation des lignées cellulaires endothéliales et épithéliales, y compris des cellules CaCo-2.
Le dispositif Millicell est disponible avec des membranes en PCF de 0,4 µm et une membrane PET proposée en plusieurs dimensions de pores. La plaque est conçue pour une facilité d'utilisation maximale, et intègre des ouvertures apicales pour un pipetage plus aisé et un accès basolatéral. Pour réduire le risque de contamination de la monocouche, les plaques avec membrane possèdent des pieds qui permettent de surélever la plaque par rapport à la surface de travail après l'avoir séparée de la plaque réceptrice. Des puits de réception en forme de goutte évitent la formation de bulles d'air au moment où les plaques sont assemblées.
Les plaques Millicell sont optimisées pour favoriser la croissance et préserver l'intégrité des cellules en monocouches. Les cellules cultivées sur les membranes des plaques Millicell se développent mieux que sur du plastique, car elles sont alimentées aussi bien du côté apical que basolatéral. La croissance et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. Les plaques Millicell sont conçues pour l'analyse ainsi que pour la croissance cellulaire et peuvent être utilisées manuellement ou avec des systèmes automatisés d'ensemencement, d'alimentation et de lavage.
Avec ce système complet, vous pouvez cultiver, nourrir et analyser les cellules sur une seule et même plaque à fond membranaire. La plaque est compatible avec les plaques réceptrices à puits unique et multi-puits. Au moment de l'analyse du transport, la plaque est simplement transférée sur un plateau de transport multi-puits pour l'analyse.
Cette construction simplifiée améliore la fonctionnalité :
- systèmes d'ensemencement et d'alimentation
- systèmes automatisés de manipulation de liquides et pipettes correspondantes
- accès basolatéral et apical aux cellules
- systèmes de mesure de la résistance électrique trans-épithéliale (TEER)
Conditionnement
Conditionnement en vrac
Forme physique
Code couleurs : Transparent
Autres remarques
Compatible avec l'automatisation : Oui
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Afficher tout