Key Documents
P2B030A01
Millipore
Module d′ultrafiltration Pellicon® 2 Mini Biomax®
This product is being discontinued as notified in July 2022. Equivalent and new generation Pellicon® 3 cassettes are available for ordering.
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-30 A 0.1 m2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
1.5 cm (0.6 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
pH
1-14
Description générale
Comme indiqué en juillet 2022, ce produit ne sera plus commercialisé. Des cassettes Pellicon™ 3 équivalentes et de nouvelle génération sont disponibles à la commande. Veuillez contacter votre représentant local ou l'assistance technique pour en savoir plus.
La minicassette d'ultrafiltration Pellicon® 2 BIOMAX 30 établit la norme pour les dispositifs de filtration à flux tangentiel de type cassette. P2B030A01 a été conçu en tenant compte de la transposition des procédés et du développement des applications.
La membrane en polyéthersulfone BIOMAX 30 de Millipore présente une structure dense qui évite les fuites de solutés à travers les micro-défauts normalement associés aux vides présents sous les fines couches des membranes UF classiques. Ces membranes denses sont plus perméables, ce qui se traduit par un débit élevé avec une rétention du produit équivalente ou supérieure. Ces membranes denses offrent les avantages d'un traitement rapide et à haut rendement avec des systèmes plus petits.
Le module BIOMAX d'ultrafiltration Pellicon® 2 Mini offre une surface de filtration de 0,1 m2 avec un seuil de coupure nominal de 30 kDa.
Application
Concentration, dessalage ou échange de tampons de :
  • solutions protéiques
  • solutions de polysaccharides
  • suspensions virales
Récolte, lavage ou clarification de :
  • cultures et lysats cellulaires
  • suspensions colloïdales
  • cultures virales
Caractéristiques et avantages
  • Séparateur de type A (séparateur fin)
  • Membranes denses à la pointe de la technologie pour faire face à pratiquement n'importe quel défi de séparation
  • Trajet d'écoulement raccourci pour un flux plus élevé et une meilleure capacité de séparation à haute résolution
  • Choix de configuration de canal d'écoulement offrant une capacité d'optimisation de procédés
  • Transposition rapide et prévisible
  • Réelle transposabilité linéaire des modules de l'échelle du laboratoire aux assemblages industriels pour le traitement de milliers de litres
  • Apporte une meilleure résolution, de meilleurs rendements et une meilleure résistance à la contre-pression
  • Les membranes Ultracel sont des membranes composites coulées sur un substrat microporeux pour des membranes sans défaut avec
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Conditions de préfiltration : 100 µm
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après rinçage à l'eau
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2