Principaux documents
NSRULER-11000
Millipore
Volume Indicator Ruler, 1000 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Matériaux
PVC
Gamme de produits
NovaSeptum®
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Longueur
325 mm ± 1
Largeur
30.0 mm ± 1.0
Épaisseur
30 μm ± 1
Application(s)
sterile sampling
Compatibilité
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 1000 mL
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany