Principaux documents
A012-M
Millipore
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit
9-port holder TC 64 for NAC-USI, NAC-USM
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Matériaux
stainless steel
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
2.0 mm
Stérilité
sterile
Gamme de produits
NovaSeptum®
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Hauteur
260–460 mm
Longueur
250 mm
Largeur
280 mm
Poids
0.5 kg
Application(s)
sterile sampling
Compatibilité
for use with 9-port Holder TC 64 for NAC-USI, NAC-USM
Description générale
Device Configuration: Multi-sampling
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany