NE1019
Anti-Myelin Basic Protein Mouse mAb (SMI-99)
liquid, clone SMI-99, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Myelin basic protein antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SMI-99, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
guinea pig (weakly), mammals
Ne doit pas réagir avec
chicken, porcine
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MBP(4155)
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000)
Frozen Sections (1:1000)
Paraffin Sections (1:1000)
Avertissement
Autres remarques
Shin, R.W., et al. 1991. Lab. Invest.64, 693.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable