Nom du produit
Anticorps anti-protéine basique de la myéline, acides aminés 82 à 87, culture supernatant, clone 12, Chemicon®
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
12, monoclonal
species reactivity
human, rat, sheep, mouse, rabbit, chicken, guinea pig, bovine, all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
General description
Immunogen
Application
Neurosciences
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé sur des cryocoupes.
Test ELISA/RIA :
Une dilution au 1/1000e d'un précédent lot de cet anticorps a été utilisée dans un test ELISA/RIA.
Western blotting :
Permet d'identifier une bande de 18 à 20 kDa.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Marqueurs neuronaux et gliaux
Neurochimie et neurotrophines
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e d'un lot de cet anticorps a permis de détecter quatre isoformes de la MBP dans 10 µg de lysats de cerveau de souris.
Tissus cérébraux
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-protéine basique de la myéline, acides aminés 82 à 87
— ou —
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable