MSHRT
Plateaux courts Mini mPAGE®, 10 packs
for use with mPAGE® Gel Caster
Synonyme(s) :
mini gel plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass plate
Conditionnement
pkg of 10 packs
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Larg. × H
10.1 cm × 7.3 cm
Taille du gel
8.3 cm × 10.1 cm
Description générale
Compatibilité
- base pour système de coulage de gels mPAGE®
- Cadre pour système de coulage de gels mPAGE®
- Joints pour système de coulage de gels mPAGE®
- 10 puits (0,75, 1,0 ou 1,5 mm)
- 15 puits (0,75, 1,0 ou 1,5 mm)
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Protocoles
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Présentation de l'électrophorèse PAGE. Découvrez l'histoire et le protocole de l'électrophorèse SDS-PAGE pour la séparation des protéines en fonction de leur taille sur un gel de polyacrylamide.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.