Accéder au contenu
GREL5
MPAGE®® Gel Releasers
for use with mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Mini Gel Tank
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NC.01
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Libérateurs de gel mPAGE®, 5 packs, for use with mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 5 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster
General description
Utiliser les libérateurs de gel mPAGE® pour retirer les gels de polyacrylamide coulés avec le système de coulage de gels mPAGE®.
Le système de coulage de gels mPAGE® offre une solution sans fuite pour couler à la main jusqu'à 2 mini gels de protéines. Les gels coulés
présentent des dimensions de 8 cm × 10 cm avec une épaisseur de gel de 1,0 mm, 0,75 mm ou 1,5 mm. Des options
à 10 ou 15 puits sont également disponibles pour le chargement des échantillons. Le système de coulage de gels mPAGE® a été
conçu pour simplifier le coulage manuel des gels et pour éliminer tout risque de fuite lors de la procédure
de coulage. Le système de coulage de gels est disponible comme dispositif autonome (GCR2) ou comme kit de dispositif de coulage de gels pour couler des mini gels d'une épaisseur de 0,75 mm, 1,0 mm et 1,5 mm (MGCK-75M, MGCK-10M, MGCK-15M).
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany