MISP00013
Capuchon de protection de rechange Microfil®
For use with Microfil® filtration systems
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Microfil®
Entrée
sample type food(s)
sample type beverage(s)
Application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Compatibilité
for use with Microfil® filtration systems
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le capuchon de protection de rechange est une pièce de rechange supplémentaire du système de filtration Microfil®. Le système de filtration Microfil® est une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. Le capuchon de protection de rechange n'est utilisé que pendant le transport pour maintenir le fritté en place.
Application
Le capuchon de protection de rechange est un accessoire du système de filtration Microfil® utilisé pour l'analyse microbiologique classique de la bière et de l'eau en bouteille, l'analyse des produits pharmaceutiques, les analyses environnementales, les tests de biocharge et le contrôle de la qualité de l'eau.
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany