Principaux documents
MAWP025AC
Millipore
Cassette pour le contrôle de la contamination de l'air, polypropylène renforcé de carbone, 25 mm, membrane en esters de cellulose, 0,8 µm, blanche, avec tampon absorbant
Microscopic particle analysis and sample collection for HPLC and UV detection
Synonyme(s) :
25 mm Aerosol Monitor, Polypropylene Aerosol Monitor
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
eCl@ss :
32161002
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
carbon-filled polypropylene
plain filter
polypropylene device
white filter
Stérilité
non-sterile
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
Dimension de pores
0.8 μm pore size
5.0 μm pore size
Raccords
inlet hose barb (no tubing adapter needed)
Application(s)
environmental
Conditions d'expédition
ambient
Application
Les cassettes pour le contrôle de l'air en polypropylène renforcé de carbone de 25 mm à membrane en esters de cellulose blanche de 0,8 μm avec tampon absorbant ont été utilisées pour collecter des échantillons de poussière à des fins de surveillance environnementale dans des usines de transformation du café. Elles ont également été utilisées pour collecter des échantillons d'air à des fins de contrôle du taux atmosphérique d'amiante dans les usines de climatiseurs.
Caractéristiques et avantages
  • Conforme aux méthodes standards du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
  • Utilisable dans le cadre des analyses environnementales, en particulier la surveillance de la contamination par aérosols et contrôle de l'amiante.
  • Comptage Originel Moyen (COM ou ABC pour "Average Background particle Count") indiqué sur chaque boîte.
  • Filtres pré-assemblés. Un fin filtre de cellulose entre les sections de la cassette permet de répartir uniformément l'échantillon.
  • Disponibles avec des membranes appariées en poids pour gagner du temps dans les analyses gravimétriques.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Samson Wakuma Abaya et al.
Annals of work exposures and health, 62(9), 1087-1095 (2018-09-17)
Coffee processing has been shown to cause high dust exposure among the workers, but there are few studies from primary processing of coffee, and none of them is from Ethiopia. The aim of this study was to assess dust exposure
Workplace atmospheric asbestos levels in different plants manufacturing asbestos-cement roofing sheets in India
Ansari F, et al.
Atmospheric Pollution Research, 1(2) (2010)
Samson Wakuma Abaya et al.
Journal of occupational and environmental medicine, 61(7), 565-571 (2019-05-03)
The aim of this study was to assess chronic respiratory symptoms and lung function among female hand pickers. A total of 374 hand pickers exposed to coffee dust and 175 female controls from water bottling factories were included. The symptoms