Principaux documents
MAC133
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Cas9, clone 7A9
clone 7A9, from mouse
Synonyme(s) :
dCas9
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7A9, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Cas9 est une endonucléase essentielle du sérotype M1 de Streptococcus pyogenes qui fait partie du système immunitaire inné de cet organisme, ou de son système immunitaire adaptatif CRISPR (courte répétition palindromique groupée et régulièrement espacée) qui fournit une protection contre les éléments génétiques mobiles (virus, éléments transposables et plasmides conjugatifs). Les clusters CRISPR contiennent des espaceurs, des séquences complémentaires d'éléments mobiles antérieurs, et des acides nucléiques envahissants ciblés. Les clusters CRISPR sont transcrits et transformés en ARN CRISPR (ARNcr). Dans les systèmes CRISPR de type II, le traitement correct des pré-ARNcr nécessite un petit ARN trans-codé (ARNtracr), une ribonucléase 3 (rnc) endogène et Cas9. L'ensemble Cas9/ARNcr/ARNtracr clive ensuite de manière endonucléolytique la cible d'ADNdb linéaire ou circulaire complémentaire de l'espaceur. Le brin ciblé non complémentaire de l'ARNcr est d'abord coupé de manière endonucléolytique, puis découpé de façon 3′-5′ de manière exonucléolytique. La liaison à l'ADN requiert une protéine et les deux espèces d'ARN. Cas9 reconnaît probablement un court motif au sein des séquences répétitives CRISPR (motif PAM) pour faciliter la distinction entre le soi et le non soi. Les chercheurs espèrent pouvoir exploiter la programmabilité et la nature précise du clivage par Cas9 pour créer des technologies de production d'ADN recombinant plus efficaces.
Spécificité
MAC133 reconnaît Cas9 et dCas9 (protéine Cas9 déficiente en nucléase)
Immunogène
Domaine N-terminal de Cas9.
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter Cas9 dans 1 µg de lysat de cellules HEK293T exprimant Myc-Cas9.
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter Cas9 dans du lysat de cellules exprimant Flag-Cas9 et Myc-Cas9 (travail réalisé par un laboratoire indépendant).
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'anticorps anti-Cas9, clone 7A9 (réf. MAC133), est un anticorps dirigé contre Cas9 destiné à être utilisé en western blotting, en immunoprécipitation et en immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires adsorbés pour double marquage
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules HEK293 exprimant Flag-Cas9.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter Cas9 dans 1 µg de lysat de cellules HEK293 exprimant Flag-Cas9.
Description de la cible
Poids réel (observé) : ~160 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Guo-Xiang Ruan et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 25(2), 331-341 (2017-01-23)
As the most common subtype of Leber congenital amaurosis (LCA), LCA10 is a severe retinal dystrophy caused by mutations in the CEP290 gene. The most frequent mutation found in patients with LCA10 is a deep intronic mutation in CEP290 that
Brice Lagrange et al.
Nature communications, 9(1), 242-242 (2018-01-18)
Caspase-4/5 in humans and caspase-11 in mice bind hexa-acylated lipid A, the lipid moeity of lipopolysaccharide (LPS), to induce the activation of non-canonical inflammasome. Pathogens such as Francisella novicida express an under-acylated lipid A and escape caspase-11 recognition in mice.
Thomas Del'Guidice et al.
PloS one, 13(4), e0195558-e0195558 (2018-04-05)
Delivery of recombinant proteins to therapeutic cells is limited by a lack of efficient methods. This hinders the use of transcription factors or Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) ribonucleoproteins to develop cell therapies. Here, we report a soluble
Elif Eren et al.
EMBO reports, 21(11), e50829-e50829 (2020-10-31)
Inflammatory caspase-11 (rodent) and caspases-4/5 (humans) detect the Gram-negative bacterial component LPS within the host cell cytosol, promoting activation of the non-canonical inflammasome. Although non-canonical inflammasome-induced pyroptosis and IL-1-related cytokine release are crucial to mount an efficient immune response against
Matija Snuderl et al.
Nature communications, 9(1), 2868-2868 (2018-07-22)
Pineoblastoma is a rare and highly aggressive brain cancer of childhood, histologically belonging to the spectrum of primitive neuroectodermal tumors. Patients with germline mutations in DICER1, a ribonuclease involved in microRNA processing, have increased risk of pineoblastoma, but genetic drivers