MABT199
Anti-Integrin Beta1 Antibody, clone 8E3
clone 8E3, from mouse
Synonyme(s) :
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8E3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Activity Assay Analysis: A representative lot from an independent laboratory stimulated cellular adhesion and increased ligand binding activity of Integrin Beta1 (Mould, A. P., et al. (2004). J Biol Chem. 280(56):4238-4226.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Integrin Beta1 in IP (Tiwari, S., et al. (2011). J Cell Sci. 124(10):1672-1680.).
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Integrin Beta1 in 10 µg of HT-1080 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
HT-1080 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable