MAB8906
Anti-Measles Antibody, nucleoprotein, clone 83KKII
clone 83KKII, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Rubeola
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
83KKII, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Indirect Immunofluorescence: A previous lot of this antibody was used on indirect immunofluorescence.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected the measles nucleoprotein in cells infected with measles virus.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Measles Control Slides, Catalogue Number 5031-5
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable