MABN630
Anti-SDHA Antibody, clone 7H11.2
clone 7H11.2, from mouse
Synonyme(s) :
Flavoprotein subunit of complex II, Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7H11.2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SDHA(6389)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected SDHA in human cerebral cortex and human cardiac myocytes tissues.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 0.5 µg/mL diultion of this antibody detected SDHA in 10 µg of Human brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable