A1052
Anti-Gliadin (Wheat)–Peroxidase Conjugate antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, PBS solution
Synonyme(s) :
Anti-Gliadin (Wheat)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
PBS solution
Espèces réactives
oats, rye, soy, barley
wheat
Ne doit pas réagir avec
rice, potato
Technique(s)
direct ELISA: 1:1,000
dot blot: 1:500
immunoblotting: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
wheat ... LOC543191(543191) , LOC543191(543191) , Loc543191(543191)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable