MABE1886
Anti-BMAL1 (ARNTL) Antibody, clone B1BH2
clone B1BH2, from mouse
Synonyme(s) :
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, BMAL1b′, Brain and muscle ARNT-like 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
B1BH2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... Arntl(374115)
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BMAL1 (ARNTL) in Western Blotting applications (Yoshitane, H., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(13):3675-86; Yoshitane, H., et. al. (2012). EMBO Rep. 13(5):455-61).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BMAL1 (ARNTL) in NIH/3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité