Key Documents
MAB995
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-peptidoglycane bactérien, clone 3F6B3
ascites fluid, clone 3F6B3, Chemicon®
Synonyme(s) :
PG
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F6B3, monoclonal
Espèces réactives
bacteria
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Spécifique de la structure polymérique tridimensionnelle complexe du PG. Les épitopes semblent être constitués de résidus discontinus de glycanes et/ou d'acides aminés, mais ils n'ont pas été entièrement définis. Dans un dosage immuno-enzymatique compétitif, plusieurs composés se sont révélés inefficaces en tant qu'inhibiteurs : muramyldipeptide, N-acétylglucosamine (NAG), chitine (polymère de NAG) et chitine hydrolysée par l'acide (oligomères de NAG).
Immunogène
PG insoluble obtenu par extraction au TCA/chaleur et à l'éthanol à partir de cellules de la souche BHT de Streptococcus mutans.
Application
Cet anticorps anti-peptidoglycane bactérien, clone 3F6B3, est validé pour la détection du peptidoglycane bactérien en dot blot, ELISA et IC.
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Peut être utilisé en phase solide ou en ELISA compétitif, en immunodot-blot et en immunocytochimie. Bien que le PG soit un composant de la surface bactérienne, des prétraitements peuvent s'avérer nécessaires pour exposer les épitopes, tels qu'un traitement à l'acide fort (HCl 25 mM) pour les bactéries à Gram positif, ou avec un détergent, tel que le SDS ou le Triton-X (1 % dans du PBS), pour les bactéries à Gram négatif.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
Liquide d'ascite, sans conservateurs. Liquide.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Judith Miklossy
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 53(4), 1459-1473 (2016-06-18)
It has long been known that spirochetes form clumps or micro colonies in vitro and in vivo. Cortical spirochetal colonies in syphilitic dementia were considered as reproductive centers for spirochetes. Historic and recent data demonstrate that senile plaques in Alzheimer's
T Wagner et al.
Journal of proteomics, 187, 28-38 (2018-06-02)
Enterococcus faecium is a commensal but also a bacteremia causing pathogen, which is inherently resistant to several antimicrobials and has a great ability to acquire new traits. Bacterial membrane vesicles (MVs) are increasingly recognized as a mode of cell-free communication
Emily Eckman et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany) (2021-06-09)
A panel of 10 IgG enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) were developed for the detection of anti-microbial immune responses in the cerebrospinal fluid (CSF) of patients with demyelinating diseases (DD). The anti-microbial ELISA assays follow on prior human brain tissue RNA
Brain microbial populations in HIV/AIDS: ?-proteobacteria predominate independent of host immune status.
Branton, WG; Ellestad, KK; Maingat, F; Wheatley, BM; Rud, E; Warren, RL; Holt et al.
Testing null
W G Branton et al.
Scientific reports, 6, 37344-37344 (2016-11-29)
Microbial communities reside in healthy tissues but are often disrupted during disease. Bacterial genomes and proteins are detected in brains from humans, nonhuman primates, rodents and other species in the absence of neurological disease. We investigated the composition and abundance