Key Documents
MAB8252
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-grippe A, antigène H-1, clone 58AB7-19-18
clone 58AB7-19-18, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
58AB7-19-18, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Antigène H1 de la grippe A.
• Réagit fortement avec les souches H1N1 suivantes :
A/Taiwan/1/86, A/USSR/90/77, et toutes les souches CA de 1986 à nos jours.
• Ne réagit pas bien avec la souche A/Texas/36/91, ni avec les souches de Nouvelle-Calédonie (après 1998).
• Aucune réactivité n'a été démontrée avec les souches H3N2 suivantes :
A/Wuhan/396/95, A/Johannesburg/33/94, A/Shandung/93, A/Shanghai/16/89.
• Aucune réactivité n'a été démontrée avec des souches de grippe B.
Immunogène
Mélange de virus de la grippe.
Épitope : antigène H-1
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Détectez le virus de la grippe A avec cet anticorps anti-grippe A (antigène H-1), clone 58AB7-19-18, validé pour une utilisation en immunofluorescence.
Immunofluorescence indirecte : dilution au 1/50e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans un tampon phosphate 0,2 M contenant du NaCl 0,25 M (pH 7,6) et 0,1 % d'azoture de sodium en guise de conservateur.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C pendant 12 mois maximum.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Influenza A H9N2: aspects of laboratory diagnosis.
Peiris, M; Yam, WC; Chan, KH; Ghose, P; Shortridge, KF
Journal of Clinical Microbiology null
The hemagglutinin protein of influenza A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) contributes to hyperinduction of proinflammatory cytokines in human epithelial cells.
Xing Cheng,Qi Xu,Eyun Song,Chin-Fen Yang,George Kemble,Hong Jin
Virology null
Effectiveness of reverse transcription-PCR, virus isolation, and enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of influenza A virus infection in different age groups.
Christoph Steininger, Michael Kundi, Stephan W Aberle, Judith H Aberle, Theresia Popow-Kraupp
Journal of Clinical Microbiology null
Christoph Steininger et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 36(5), 567-574 (2003-02-21)
Twenty-one patients aged 4-78 years with influenza A virus-associated acute encephalopathy were studied. Influenza A virus could be detected only in a cerebrospinal fluid (CSF) specimen obtained from 1 of 18 patients, despite the use of a highly sensitive polymerase