MAB819
Anti-Parainfluenza 1, 2, 3 Blend Antibody, clones 251-12A, 354-8B, 343-5G, 231-9F, 233-4D, 341-7H
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
231-9F, monoclonal
233-4D, monoclonal
251-12A, monoclonal
341-7H, monoclonal
343-5G, monoclonal
354-8B, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Immunogène
Application
Indirect Immunofluorescence at 1:100 -200+ (fresh frozen tissue sections).
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Parainfluenza 1, 2, 3 Control Slides, Catalogue Number 5011-5
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable