Key Documents
MAB810R
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-cytomégalovirus, clone 8B1.2
clone 8B1.2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CMV
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8B1.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le cytomégalovirus humain (HCMV) est un pathogène humain ubiquitaire qui appartient à la famille des adénovirus de type herpès. Le cycle de vie viral dure environ 72 heures. Après la fusion initiale de l'enveloppe virale avec la membrane plasmique de la cellule, la particule virale encapsidée est libérée dans le cytoplasme et, en quelques minutes, transite vers le noyau. Par le biais d'un transport actif à travers le pore nucléaire, la capside pénètre dans la cellule et l'ADN viral s'y dépose. L'expression des gènes viraux se produit alors de manière temporellement régulée, d'abord avec l'expression des gènes immédiats précoces, suivis par les gènes précoces, puis, après le début de la réplication virale, par les gènes tardifs. Toutes les protéines précoces immédiates se sont révélées être des transactivateurs, les protéines IE1-72 et IE2-86 étant les mieux caractérisées. Ces gènes régulent l'expression des facteurs nécessaires à la réplication du virus.
Spécificité
Réagit avec un antigène non structural de la phase très précoce ("immediate early") d'un poids moléculaire de 68-72 kDa. Cet antigène peut être détecté une heure après l'infection et présente un motif de coloration intranucléaire. Cette coloration atteint un pic au bout de 10 à 12 heures. Cet antigène est persistant et peut être détecté tout au long du cycle d'infection par le CMV.
Immunogène
Antigène de la phase très précoce purifié par affinité issu de cellules MRC-5 infectées par le CMV AD169 (ATCC).
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
ELISA
Analyse par western blotting : dilution au 1/200e. Reconnaît une bande aux environs de 70 kDa.
Immunofluorescence : dilution du 1/200e au 1/400e.
Immunohistochimie : dilution du 1/200e au 1/800e.
Fonctionne sur les coupes de tissus inclus en paraffine.
FACS
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-cytomégalovirus, clone 8B1.2, permet de détecter le niveau de cytomégalovirus ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en ELISA, FC, IF, IH(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Description de la cible
68-72 kDa
Forme physique
Format : produit purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur protéine A, dans un tampon de phosphate de sodium 20 mM, NaCl 250 mM (pH 7,6) avec 0,1 % d'azoture de sodium en guise de conservateur.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lames de contrôle de cytomégalovirus, référence 5027-5
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Human cytomegalovirus clinical strain-specific microRNA miR-UL148D targets the human chemokine RANTES during infection.
Kim, Y; Lee, S; Kim, S; Kim, D; Ahn, JH; Ahn, K
PLoS Pathogens null
Aldi Pupuleku et al.
Frontiers in immunology, 8, 1317-1317 (2017-11-09)
Human cytomegalovirus (HCMV) infection promotes the differentiation and persistent expansion of a mature NK cell subset, which displays high surface levels of the activating CD94/NKG2C NK cell receptor, together with additional distinctive phenotypic and functional features. The mechanisms underlying the
Jiri Bartek et al.
Molecular oncology, 11(8), 945-964 (2017-04-07)
Medulloblastomas are the most common, and often fatal, paediatric brain tumours that feature high genomic instability, frequent infection by human cytomegalovirus (HCMV) and resistance to radiation and chemotherapy. The causes of the pronounced chromosomal instability and its potential links with
No evidence of association between human cytomegalovirus infection and papillary thyroid cancer.
Huang, TS; Lee, JJ; Cheng, SP
World Journal of Surgical Oncology null
Koon-Chu Yaiw et al.
Open forum infectious diseases, 2(4), ofv155-ofv155 (2016-01-01)
Background.  Both endothelin receptor type B ([ETBR], a G protein-coupled receptor that mediates the vascular effects of the potent vasoconstrictor endothelin-1) and human cytomegalovirus ([HCMV], a ubiquitous herpesvirus) have been implicated in the pathogenesis of cardiovascular disease (CVD). The effects