Key Documents
MAB8003
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ORF2.1 du virus de l'hépatite E, clone 2E2
clone 2E2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
HEV
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
ORF2.1, région codant la protéine de capside
Immunogène
Épitope : ORF2.1
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
L'anticorps anti-ORF2.1 du virus de l'hépatite E, clone 2E2, est un anticorps dirigé contre le cadre de lecture ouvert ORF2.1 du virus de l'hépatite E pour une utilisation en western blotting, en test ELISA et en immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Test ELISA
Immunotransfert
Immunofluorescence
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions optimales.
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans un tampon phosphate 0,02 M contenant du NaCl 0,25 M (pH 7,6). Contient 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shilin Gong et al.
Journal of medical virology, 93(6), 3769-3778 (2020-11-01)
Hepatitis E virus (HEV) infection has become a global concern with high mortality rates among pregnant women, especially those in their third trimester of pregnancy. Estrogen plays an important role in mediating the body, regulating physiological and pathological processes. Estrogen
Jianwen Situ et al.
Virology, 541, 150-159 (2020-02-15)
Hepatitis E virus (HEV) is the main pathogen of hepatitis E infections with multiple extrahepatic replication sites. The presence of HEV RNA in the semen of infertile males suggests HEV replicates in the male genital tract. However, the mechanism is
Weimin Yang et al.
Viruses, 13(10) (2021-10-27)
To evaluate whether uterine injury caused by hepatitis E virus (HEV) infection is responsible for adverse pregnancy outcomes. HEV-infected female BALB/c mice were coupled with healthy male BALB/c mice at 0, 7, 14, 21, and 91 dpi to explore the
Wenhai Yu et al.
BMC infectious diseases, 16, 80-80 (2016-02-18)
Hepatitis E virus (HEV) is a major cause of hepatitis in developing countries and poses a threat to public health worldwide. Tree shrew (Tupaia belangeri chinensis) is a useful animal model in studies on hepatitis viruses, such as hepatitis B
Yueping Xia et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 43(2), 317-328 (2022-10-29)
Hepatitis E virus (HEV) infection causes serious adverse pregnancy outcomes during pregnancy. However, the maternal and fetal damage induced by HEV infection is rarely reported. A BALB/c pregnant mouse model was established to explore the maternal and fetal pathological damage