Key Documents
MABT913
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-cytokératine 19, clone TROMA-3
clone TROMA-3, from rat
Synonyme(s) :
Keratin, type I cytoskeletal 19, CK-19, Keratin-19, K19
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TROMA-3, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT19(3880)
mouse ... Krt19(16669)
Description générale
La kératine 19 du type I cytosquelettique (UniProt : P19001 ; également connue sous le nom de cytokératine-19, CK-19, kératine-19 ou K19) est codée par le gène Krt19 (également connu sous le nom de Krt1-19 ; n° "Gene ID" du gène : 16669) chez la souris. CK-19 appartient à la famille des filaments intermédiaires (IF), mais diffère des autres protéines IF par l'absence du domaine de l'extrémité C-terminale. Environ 20 protéines de cytokératine différentes ont été rapportées chez les animaux supérieurs, en combinaisons variables et au cours de divers stades de développement. CK-19 est normalement exprimée dans la paroi des voies gastroentéropancréatique et hépatobiliaire. Elle est exprimée tout au long du développement embryonnaire, les niveaux les plus élevés étant observés à 8,5 jours après le coït. Son expression diminue entre les jours 8,5 et 11,5, et augmente ensuite de nouveau entre 11,5 et 17,5 jours après le coït. CK-19 est impliquée dans l'organisation des myofibrilles et, avec la kératine 8, elle aide à relier l'appareil contractile à la dystrophine au niveau des costamères du muscle strié. Il a été montré que CK-19 est un facteur pronostique indépendant pour les tumeurs neuroendocrines pancréatiques, en particulier les tumeurs insulinonégatives. Il a été observé que TROMA 3 colore les cellules de trophoblastome TDM.1, une sous-population des cellules F9 et PCC3/ND1 induites par l'acide rétinoïque, et les cellules 1246 traitées à la 5-azacytidine.
Spécificité
Le clone TROMA-3 détecte la cytokératine 19 dans les cellules humaines et murines.
Immunogène
Filaments intermédiaires purifiés à partir de la lignée cellulaire DM1 (Trophoblastome).
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution 1/250 d'un lot représentatif a permis de détecter la cytokératine 19 dans le tissu pulmonaire de souris.
Analyse par western blot : Un lot représentatif a permis de détecter la cytokératine 19 dans des applications en western blot (Boller, K., et. al. (1987). Eur J Cell Biol. 43(3):459-68).
Analyse par microscopie électronique : Un lot représentatif a permis de détecter la cytokératine 19 dans des applications de microscopie électronique (Boller, K., et. al. (1987). Eur J Cell Biol. 43(3):459-68).
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter la cytokératine 19 dans des applications d'immunofluorescence (Boller, K., et. al. (1987). Eur J Cell Biol. 43(3):459-68).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter la cytokératine 19 dans des applications d'immunohistochimie (Boller, K., et. al. (2013). Eur J Cell Biol. 27(2):169-81).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis de détecter la cytokératine 19 dans des applications d'immunoprécipitation (Ichinose, Y., et. al. (1990). Biochem Biophys Res Commun. 167(2):644-7).
L'anticorps anti-cytokératine 19, clone TROMA-3, n° cat. MABT913, est un anticorps monoclonal de rat qui cible la kératine 19 du type I cytosquelettique, et a été testé pour une utilisation en microscopie électronique, en immunofluorescence, en immunohistochimie (paraffine), en immunoprécipitation et en western blot.
Qualité
Évaluée par western blot sur des lysats de cellules MCF-7.
Analyse par western blot : 0,5 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter la cytokératine 19 dans 10 µg de lysat de cellules MCF-7.
Description de la cible
Env. 44 kDa (taille observée) ; 44,54 kDa (taille calculée). Des bandes non caractérisées peuvent être observées dans certains lysats.
Forme physique
Format : Purifié
Autres remarques
Concentration : Veuillez vous référer à la fiche technique spécifique du lot.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Ana Caroline Costa-da-Silva et al.
iScience, 25(1), 103592-103592 (2022-01-11)
Chronic graft-versus-host disease (cGVHD) targets include the oral mucosa and salivary glands after allogeneic hematopoietic stem cell transplant (HSCT). Without incisional biopsy, no diagnostic test exists to confirm oral cGVHD. Consequently, therapy is often withheld until severe manifestations develop. This
Rebecca Marcus et al.
Cancers, 13(22) (2021-11-28)
Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) is a primary biliary malignancy that harbors a dismal prognosis. Oncogenic mutations of KRAS and loss-of-function mutations of BRCA1-associated protein 1 (BAP1) have been identified as recurrent somatic alterations in ICC. However, an autochthonous genetically engineered mouse
Romina Lasagni Vitar et al.
Stem cell reports, 17(4), 849-863 (2022-03-26)
Severe ocular surface diseases can lead to limbal stem cell deficiency (LSCD), which is accompanied by defective healing. We aimed to evaluate the role of the substance P (SP)/neurokinin-1 receptor (NK1R) pathway in corneal epithelium wound healing in a pre-clinical
Takashi Kato et al.
Biochemical and biophysical research communications, 549, 83-90 (2021-03-06)
PTEN and p53 are highly mutated in many cancers. These two tumor suppressors have critical functions in the nucleus, such as DNA repair, cell cycle progression, and genome maintenance. However, the in vivo functional relationship of nuclear PTEN and p53 is
Andrea Costamagna et al.
Gastroenterology, 162(4), 1242-1255 (2021-12-20)
Acinar to ductal metaplasia is the prerequisite for the initiation of Kras-driven pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), and candidate genes regulating this process are emerging from genome-wide association studies. The adaptor protein p130Cas emerged as a potential PDAC susceptibility gene and