Principaux documents
MAB4334
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MDR1, épitope extracellulaire conformationnel, clone UIC2
clone UIC2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
UIC2, monoclonal
Espèces réactives
primate, human
Ne doit pas réagir avec
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... ABCB1(5243)
Description générale
UIC2 est un anticorps monoclonal de souris dirigé contre l'épitope conformationnel extracellulaire de la glycoprotéine P (Pgp). Cet anticorps peut être utilisé en cytométrie en flux, en microscopie à immunofluorescence et en immunohistochimie sur des coupes congelées et en paraffine pour détecter l'expression de la Pgp sur la membrane des cellules MDR1 positives. Des expériences fonctionnelles ont montré que l'UIC2 inhibe l'activité d'efflux médiée par la Pgp et potentialise les effets cytotoxiques des médicaments chimiothérapeutiques transportés par la Pgp. En outre, l'anticorps monoclonal UIC2 peut être utilisé en combinaison avec des substrats MDR1 pour la détection simultanée de l'expression et de la fonction de la Pgp par cytométrie en flux (voir produit "UIC2 Shift Assay" de Millipore, réf. ECM905)
Spécificité
P-glycoprotéine codée par le gène MDR1 (ABCB1 ; LocusLink ID : 5243)
Immunogène
Fibroblastes BALB/c 3T3 de souris transfectés avec de l'ADNc MDR1 humain, suivi d'une sélection en plusieurs étapes des transfectants pour leur résistance à la vinblastine.
Épitope : épitope extracellulaire conformationnel
Application
Domaine de recherche
Métabolisme
Inhibition de l'activité d'efflux de la glycoprotéine P dans des expériences fonctionnelles : 10 à 100 μg/ml, varie selon les systèmes.
Immunoprécipitation : Excès molaire de l'UIC2 de 5 à 10 fois supérieur à la concentration attendue de la Pgp ; de manière réaliste, de 1 à 5 μg par 1 ml de lysat cellulaire.
Cytométrie en flux (classique et "UIC2 Shift assay") : dépend fortement de l'expression de la Pgp par les cellules cibles ; en général, 0,1 μg/ml pour les cellules exprimant peu la Pgp et 1 μg/ml pour les cellules exprimant beaucoup la Pgp.
Immunofluorescence : dépend fortement de l'expression de la Pgp par les cellules cibles ; en général, 0,1 µg/ml pour les cellules exprimant peu la Pgp et 1 μg/ml pour les cellules exprimant beaucoup la Pgp.
IHC sur coupes congelées et en paraffine : 1 à 10 μg/ml.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-MDR1, épitope extracellulaire conformationnel, clone UIC2, détecte le niveau de MDR1 et a été publié et validé pour une utilisation en FC, IF, IP, IH, IH(P).
Sous-domaine de recherche
Toxicologie et résistance au médicament
Forme physique
Format : purifié
L'immunoglobuline a été purifiée par chromatographie d'affinité avec protéine A-Sepharose et se présente sous une forme liquide dans une solution de PBS 0,1 M contenant 0,1 % d'azoture de sodium comme conservateur.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C jusqu′à 12 mois après la date de réception.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Marzena Szwed et al.
Cellular oncology (Dordrecht), 37(6), 421-428 (2014-11-21)
Conjugation of anti-neoplastic agents with human proteins is a strategy to diminish the toxic side effects of anthracycline antibiotics. We have developed a novel doxorubicin-transferrin (DOX-TRF) conjugate aimed to direct anticancer drugs against therapeutic targets that display altered levels of
Valentina Fonsato et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 30(9), 1985-1998 (2012-06-28)
Microvesicles (MVs) play a pivotal role in cell-to-cell communication. Recent studies demonstrated that MVs may transfer genetic information between cells. Here, we show that MVs derived from human adult liver stem cells (HLSC) may reprogram in vitro HepG2 hepatoma and
Sarah M Valencia et al.
Journal of virology, 86(1), 2-10 (2011-10-28)
Epstein-Barr virus (EBV) uses different virus and cell proteins to enter its two major targets, B lymphocytes and epithelial cells. The routes that the virus takes into the two cell types are also different. To determine if these differences extend
Activity of the Bcl-2 family inhibitor ABT-263 in a panel of small cell lung cancer xenograft models.
Shoemaker, AR; Mitten, MJ; Adickes, J; Ackler, S; Refici, M; Ferguson, D; Oleksijew et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Narasimha M Midde et al.
PloS one, 12(2), e0172628-e0172628 (2017-02-24)
Ethanol consumption is negatively associated with antiretroviral therapy (ART) adherence and general health in HIV positive individuals. Previously, we demonstrated ethanol-mediated alterations to metabolism of elvitegravir (EVG) in human liver microsomes. In the current study, we investigated ethanol influence on