AB3832
Anticorps anti-ezrine (Thr567)/radixine (Thr564)/moésine (Thr558), phospho-spécifique
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-EBP50, Anti-NHERF, Anti-NHERF-1, Anti-NHERF1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
monkey, human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr567)
Informations sur le gène
human ... SLC9A3R1(9368)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Structure cellulaire
Cytosquelette
Immunohistochimie sur coupes en paraffine : dilution au 1/50e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cortex cérébral, ganglions de la base, hippocampe, hypophyse et nerf optique
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2