Principaux documents
MAB2040
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-héparine/sulfate d'héparane, clone T320.11
clone T320.11, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anticorps anti-héparine, clone T320.11, Anticorps anti-sulfate d'héparane, Détection du sulfate d'héparane
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
T320.11, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPG2(3339)
Spécificité
Réagit avec l'héparine/le sulfate d'héparane. Réactivité croisée de faible affinité avec l'ADN. On signale que le clone réagit également de manière croisée avec le sulfate de dextrane (Mahmood, 2002).
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez l'héparine/le sulfate d'héparane à l'aide de cet anticorps anti-héparine/sulfate d'héparane, clone T320.11, dont l'utilisation a été validée en ELISA, RIA et WB.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Western blotting (reconnaît le protéoglycane de sulfate d'héparane), dilution au 1/1 000e
Dosage immunoenzymatique/Dosage radio-immunologique : concentration suggérée 1-10 μg/ml.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
64 kDa
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur de la protéine A dans du phosphate de sodium 20 mM et du NaCl 250 mM à pH 7,6, avec 0,1 % d'azoture de sodium comme conservateur.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Large expression
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Emilie Barilleau et al.
BMC microbiology, 21(1), 153-153 (2021-05-23)
Salmonella can invade host cells via a type three secretion system called T3SS-1 and its outer membrane proteins, PagN and Rck. However, the mechanism of PagN-dependent invasion pathway used by Salmonella enterica, subspecies enterica serovar Typhimurium remains unclear. Here, we
Kyeoung-Hwa Kim et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 45(1), 37-53 (2018-01-10)
Previously, we found that silencing of growth arrest-specific gene 6 (Gas6) in oocytes impaired cytoplasmic maturation, resulting in failure of sperm chromatin decondensation (SCD) and pronuclear (PN) formation after fertilization. Thus, we conducted this study to determine the effect of
UDP-N-acetylglucosamine transporter (SLC35A3) regulates biosynthesis of highly branched N-glycans and keratan sulfate.
Maszczak-Seneczko, D; Sosicka, P; Olczak, T; Jakimowicz, P; Majkowski, M; Olczak, M
The Journal of Biological Chemistry null
Thomas Welte et al.
iScience, 24(11), 103349-103349 (2021-11-27)
Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) infiltrate cancer tissue, promote tumor growth, and are associated with resistance to cancer therapies. However, there is no practical approach available to distinguish MDSCs from mature counterparts inside tumors. Here, we show that a recently isolated
Kimberly Mayes et al.
Oncotarget, 8(38), 64344-64357 (2017-10-04)
Using syngeneic BALB/c mouse breast cancer models, we show that the chromatin remodeling subunit bromodomain PHD finger transcription factor (BPTF) suppresses natural killer (NK) cell antitumor activity in the tumor microenvironment (TME). In culture, BPTF suppresses direct natural cytotoxicity receptor