Documents
H7640
Sigma-Aldrich
Sulfate d'héparane sodium salt from bovine kidney
powder, extracellular matrix component
Synonyme(s) :
Héparitine-sulfate sodium salt
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Sulfate d'héparane sodium salt from bovine kidney,
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Application
Le sel sodique de sulfate d'héparane de rein de bovin a été utilisé :
  • pour étudier son effet sur la prolifération des lymphocytes B
  • pour surveiller son action sur le développement de l'œil dans les cellules embryonnaires E5
  • pour étudier sa liaison à la fibronectine exosomale dans des cellules de réseau trabéculaire humaines par dot blot
Actions biochimiques/physiologiques
Le sulfate d'héparane (HS), glycosaminoglycane très répandu, est un polymère de l'acide D-glucuronique ou de l'acide L-iduronique et de sucres D-glucosamine (GlcA). Il est synthétisé dans le cis-Golgi sous forme d'héparane. Dans l'appareil de Golgi, le sulfate d'héparane final est synthétisé par l'action des enzymes N- et O-HS-sulfotransférases et HS-épimérase. Le HS mature compte 50 à 200 motifs disaccharide. Il fait partie de la matrice extracellulaire et joue un rôle clé dans la voie oncogène. Un dérèglement du métabolisme du sulfate d'héparane est impliqué dans la progression des cancers. Le HS est associé à la survenue de maladies infectieuses et inflammatoires. Ses interactions avec les fibrilles Aβ contribuent à la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer.Le sulfate d'héparane est un constituant des protéoglycanes associés aux membranes qui pourrait contribuer à l'adhésion entre les cellules.
Ce constituant des protéoglycanes membranaires faciliterait l'adhésion cellule-cellule.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Fell-Muir lecture: heparan sulphate and the art of cell regulation: a polymer chain conducts the protein orchestra
Gallagher J
International Journal of Experimental Pathology, 96(4), 203-231 (2015)
Pathophysiology of heparan sulphate: many diseases, few drugs
Lindahl Ulf and Kjellen L
Journal of Internal Medicine, 273(6), 555-571 (2013)
K Fuxe et al.
Brain research, 746(1-2), 25-33 (1997-01-23)
In the present paper immunocytochemical analysis at the fluorescence microscopical level has been performed of neural cell adhesion. molecule (NCAM) immunoreactivity in the adult rat tel- and diencephalon in order to further substantiate the highly selective neuronal localization of NCAM
Molecular diversity of heparan sulfate
Esko JD and Lindahl Ulf
The Journal of Clinical Investigation, 108(2), 169-173 (2001)
Mechanism of fibronectin binding to human trabecular meshwork exosomes and its modulation by dexamethasone
Dismuke WM, et al.
Testing, 11(10), e0165326-e0165326 (2016)
Articles
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Afficher tout