MAB2035
Anti-Chondroitin 6 Sulfate Antibody, clone MK-302
ascites fluid, clone MK-302, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MK-302, monoclonal
Espèces réactives
canine, sheep, rat, rabbit, mouse, bovine, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACAN(176)
Spécificité
Immunogène
Application
RIA at 1:100-1:200.
Chondroitinase ABC digestion prior to antibody reaction is required for antibody reactivity. {0.5U/mL in 100mM Tris-HCL, 30 minutes room temperature} A dramatic proteolytic digestion of the core protein (e.g. with papain or pronase) significantly reduces the antibody reactivity.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable