Principaux documents
M8CHNFX00
Millipore
Plaque à 96 puits Multiscreen®, fond plein
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates, high binding surface
Synonyme(s) :
Plaque de test de 96 puits
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux
flat bottom clear polystyrene plate
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Conditionnement
pkg of 100 plates
Technique(s)
ELISA: suitable
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Taille
96 well
Type de liaison
high binding surface
Description générale
Les microplaques ELISA MultiScreen® 96 puits sont conformes aux dimensions standards de l'industrie pour une utilisation dans les plateformes de dosage biochimique courantes, y compris la manipulation automatisée des liquides, les lecteurs de microplaques et autres dispositifs compatibles avec les microplaques. Les microplaques ELISA sont disponibles avec des capacités de liaison moyennes ou élevées.
Forme physique
Code couleur : transparent
Autres remarques
Compatible avec l'automatisation : oui
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Un criblage de cibles thérapeutiques et de leads fructueux nécessite des réactifs et du matériel testés, adaptés à la procédure et au haut débit. Trouvez les bons outils pour vos procédés CRO, pharma ou biotech pour le criblage de petites molécules et de produits biologiques, et pour des tests d'immunogénicité robustes afin de garantir la sécurité thérapeutique.
Un criblage de cibles thérapeutiques et de leads fructueux nécessite des réactifs et du matériel testés, adaptés à la procédure et au haut débit. Trouvez les bons outils pour vos procédés CRO, pharma ou biotech pour le criblage de petites molécules et de produits biologiques, et pour des tests d'immunogénicité robustes afin de garantir la sécurité thérapeutique.
Un criblage de cibles thérapeutiques et de leads fructueux nécessite des réactifs et du matériel testés, adaptés à la procédure et au haut débit. Trouvez les bons outils pour vos procédés CRO, pharma ou biotech pour le criblage de petites molécules et de produits biologiques, et pour des tests d'immunogénicité robustes afin de garantir la sécurité thérapeutique.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.
Afficher tout