Documents
CLS9017
Microplaque Corning® 96 puits pour tests EIA/RIA
96 well plate, non-treated (medium bind), polystyrene, flat bottom, clear, non-sterile, 100/cs
Synonyme(s) :
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
clear bottom
clear wells
flat bottom wells
polystyrene
round wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
well: flat bottom, clear
Conditionnement
case of 100
pack of 25
Fabricant/nom de marque
Corning 9017
Taille
96 wells , 96 well plate
Volume des puits
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
clear plate
Adéquation
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Ces plaques à 96 puits pour EIA/RIA sont conçues pour les tests immunologiques de diagnostic in vitro. Toutes les plaques EIA/RIA sont fabriquées à partir de polystyrène spécial de qualité médicale pour une liaison uniforme, une grande clarté optique et une faible absorption de fond. En outre, les produits font partie du programme Certified Surface Chemistry, qui garantit que les performances de liaison des protéines sont conformes aux spécifications de l'assurance qualité.
  • Not treated (or medium binding) polystyrene surface is hydrophobic in nature and binds biomolecules through passive interactions
  • Is suitable primarily for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions that can interact with the surface
  • Binding capacity of approximately 250 ng of mouse IgG/cm2
  • EIA/RIA plates are tested on lot-to-lot basis and the certification results for each lot are made available upon request by contacting local Corning Life Sciences office
  • Recommended working volume of up to 75 to 200 μL
  • Conforms to standard microplate footprint and dimensions
  • Without lids, lids supplied separately
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.