Principaux documents
IPVH07850
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Synonyme(s) :
Western blotting membrane, blotting membrane, mini blots, transfer membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.22
product name
Membrane Immobilon®-P en PVDF, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filtre, L × l
7 cm × 8.4 cm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Capacité
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La membrane de transfert Immobilon®-P est une membrane microporeuse au fluorure de polyvinylidène (PVDF) avec une taille de pores nominale de 0,45 microns (µm). Elle est recommandée pour le transfert par western blot, en particulier pour les protéines de taille supérieure à 20 kDa. La membrane de transfert Immobilon®-P peut lier des protéines sur une large gamme de poids moléculaires. Elle est utilisée pour le transfert de protéines à partir de diverses matrices de gel. Par rapport à une membrane en nitrocellulose, la membrane Immobilon-P en PVDF présente un rapport signal/bruit plus élevé pour une sensibilité accrue, des caractéristiques de manipulation et des capacités de coloration améliorées et une résistance accrue aux solvants.
Mécanismes de liaison primaire : Électrostatique, hydrophobe ;
Code du filtre : IPVH
Application
La membrane Immobilon®-P en PVDF a été utilisée en western blot.
Caractéristiques et avantages
La membrane Immobilon®-P offre :
  • une excellente rétention des protéines
  • une haute résistance physique
  • une large compatibilité chimique
  • est adaptée à des applications de coloration variées et à la ré-hybridation dans les méthodes d'immunodétection.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Paola Maycotte et al.
Autophagy, 8(2), 200-212 (2012-01-19)
Chloroquine (CQ) is a 4-aminoquinoline drug used for the treatment of diverse diseases. It inhibits lysosomal acidification and therefore prevents autophagy by blocking autophagosome fusion and degradation. In cancer treatment, CQ is often used in combination with chemotherapeutic drugs and
Rong Kang et al.
American journal of otolaryngology, 33(6), 678-684 (2012-07-10)
The purposes of this study were to determine whether autophagy was involved in cisplatin (CDDP) resistance and to investigate the role of the autophagy in the regulation of chemosensitivity to CDDP in laryngeal cancer Hep-2 cells. A WST-1 assay was
Sheikh F Ahmad et al.
Neurotoxicology, 77, 1-11 (2019-12-08)
Autism spectrum disorder (ASD) comprises a broad range of neurodevelopmental disorders that are associated with deficits in social interaction and communication. The tyrosine kinase inhibitor tyrphostin AG126 represents a promising therapeutic agent for several neuroinflammatory disorders. There are currently no
Kentaro Togashi et al.
Journal of the neurological sciences, 413, 116802-116802 (2020-04-04)
Parkinson's disease (PD) is characterized by progressive degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta (SNc). Levodopa (L-Dopa), the current main treatment for PD, reduces PD symptoms by partially replacing dopamine, but it does not slow neurodegeneration. Recent
Protocoles
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Afficher tout