Principaux documents
GSWG047S6
Millipore
Filtres S-Pak, 0,22 µm, 47 mm, blancs, quadrillés
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
Synonyme(s) :
Filtre membrane S-Pak®, Filtres membranes, Membranes semi-perméables
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
S-Pak®
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Entrée
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ces filtres S-Pak sont constitués d'une membrane en esters de cellulose blanche, quadrillée, à pores de 0,22 μm mesurant 47 mm de diamètre. Stériles, prêts à l'emploi et conditionnés sous emballage individuel, ils sont faciles à utiliser, non toxiques et ne comportent aucune zone hydrophobe.
Application
Ces filtres sont conçus pour l'analyse bactériologique de l'eau par filtration sur membrane. Ils sont également utilisés dans l'analyse des produits pharmaceutiques et cosmétiques.
Conditionnement
Sous emballage individuel, avec papier séparateur bleu, stériles
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Yaoping Zhang et al.
Frontiers in microbiology, 10, 2596-2596 (2019-12-04)
Utilization of both C5 and C6 sugars to produce biofuels and bioproducts is a key goal for the development of integrated lignocellulosic biorefineries. Previously we found that although engineered Zymomonas mobilis 2032 was able to ferment glucose to ethanol when
Contenu apparenté
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing