Principaux documents
FHLC01300
Millipore
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 0,45 µm
greener alternative
Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane LCR
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
130 °C max. temp.
Diamètre
13 mm
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
140 μm , maximum
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Dimension de pores
0.45 μm pore size
80 % porosity
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
  • Le filtre membrane LCR est compatible avec la plupart des solvants de HPLC.
  • Faibles taux d'extractibles pour protéger les échantillons.
  • La membrane en PTFE hydrophile est idéale pour filtrer les fluides aqueux sans humidification préalable.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Filtration de phase mobile HPLC
  • Clarification des acides, bases et solutions de protéines diluées
  • Isolement de l'ARN
  • Détection de microplastiques
Preparation of organotypic hippocampal slice cultures: interface method.
De Simoni, Anna and Yu, Lily M Y
Nature Protocols, 1, 1439-1445 (2006)