Key Documents
FHLP04700
Millipore
Filtre membrane Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, 0,45 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
109 μm , (typical)
Extractibles par gravimétrie
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
>60 % porosity
Point de bulle
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
  • La membrane Fluoropore® est une membrane en polytétrafluoroéthylène (PTFE) liée à un support en polyéthylène haute densité (HDPE) pour une plus grande facilité de manipulation.
  • Cette membrane hydrophobe se caractérise par une large compatibilité chimique, un débit élevé et des performances reproductibles.
  • Elle convient parfaitement à la clarification des acides, des bases et des solvants ; à la surveillance de la qualité de l'air ; à la mise à l'évent ou à la filtration des gaz ; et à la spectroscopie UV.
Application
  • Clarification des acides, bases et solvants
  • Évent et filtration des gaz
  • Spectroscopie UV
  • Surveillance des particules
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany