Principaux documents
FGLP01300
Millipore
Filtre membrane Fluoropore
greener alternative
Fluoropore®, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 0,22 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
85 % porosity
Point de bulle
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : FGLP
Notre membrane Fluoropore® en polymère polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe est liée à un support en polyéthylène pour améliorer les caractéristiques de manipulation dans les applications courantes. Les membranes Fluoropore sont compatibles avec un vaste éventail de substances chimiques et permettent des débits élevés et uniformes. (Attention : les produits dont la référence contient les lettres "FHUP" sont sans trame ou sans support.)
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec la quasi-totalité des solvants et des solutions acides et basiques.
Caractéristiques et avantages :
- Produit biologiquement et chimiquement inerte
- Porosité élevée pour un débit rapide
- Produit disponible en PTFE hydrophobe et hydrophile pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
Membrane Fluoropore : clarification des acides, bases et solvants ; contrôle de l′air ; filtration et évent de gaz ; spectroscopie UV
- Membrane Omnipore : filtration de solutions aqueuses ; clarification des solutions acides et alcalines
Type de membrane : filtre écran
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Clarification des acides, bases et solvants
  • Évent ou filtration des gaz
  • Spectroscopie UV
  • Surveillance des particules
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d′un liquide à travers une membrane d′une dimension de pores de 0,2 μm (ou inférieure) élimine efficacement les contaminants biologiques comme les bactéries, moisissures et levures.
  • Conditions de stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany