Key Documents
EZFITSAM1
Millipore
Rampe EZ-Fit®
1-place manifold For EZ-Fit® filtration units, stainless steel
Synonyme(s) :
Base de rampe, Base de rampe de filtration, Rampe EZ-Fit® pour pompe à vide EZ-Stream®, applications à haut débit, Rampe de filtration EZ-Fit®, Tête de rampe
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
316L stainless steel
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Application(s)
pharmaceutical
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Manifold Filtration system.
Description générale
La base de rampe de filtration EZ-Fit® à 1 poste est spécifiquement conçue pour filtrer les échantillons de laboratoire. La conception de la rampe de filtration supprime toutes les sources de contamination utilisation après utilisation, car chaque pièce de la base de la rampe peut être nettoyée et autoclavée.
La base de rampe de filtration EZ-Fit® peut accueillir une tête de filtration, et sa forme ergonomique permet de l'utiliser sous une hotte à flux laminaire et de gagner de la place sur la paillasse au laboratoire.
La vanne 2 voies de la rampe de filtration empêche l'utilisateur de toucher accidentellement la tête de filtration lors de l'ouverture et de la fermeture de la vanne.
Application
La base de rampe de filtration EZ-Fit® à 1 poste permet d'effectuer des filtrations de laboratoire de routine. Cet équipement permet de tester les échantillons liquides de matières premières, de produits intermédiaires et de produits finis dans divers secteurs.
Caractéristiques et avantages
La base de rampe de filtration EZ-Fit® présente les caractéristiques et les avantages suivants :
  • Différentes têtes de filtration peuvent s'adapter aussi bien sur les dispositifs de filtration jetables que réutilisables.
  • Chaque composant est amovible pour un nettoyage plus approfondi.
  • Pièces autoclavables.
  • Raccords QuickFit pour les tuyaux à vide.
  • La faible hauteur du dispositif permet de l'utiliser facilement sous une hotte à flux laminaire.
Conditionnement
EZFITBASE1 ×1
EZFITMHTA1 ×1
Remarque sur l'analyse
La base de rampe de filtration EZ-Fit® à 1 poste peut filtrer 1 échantillon par cycle.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configuré(e)(s) pour
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.