Key Documents
CGW673S03
Millipore
Cartouche Polysep II 1,0/0,5 µm de dimension de pores nominale
pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Synonyme(s) :
Polysep II Cartridge Filter 30 in. 0.5 μm Code 7
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031610
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Polysep
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polysep
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
30 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diamètre
7.1 cm (2.8 in.)
Surface de filtration
1.38 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤420 mg/cartridge
Matrice
Polysep II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Présentation du dispositif : Cartouche
Caractéristiques et avantages
Format : Double couche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter à la première page du guide sur l'inspection visuelle ainsi qu'à l'introduction du dossier technique sur les esters de cellulose
  • Stockage : se reporter au dossier technique sur les esters de cellulose
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec un ensemble de matériaux qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 121 °C pendant 30 min.
Protocole de décontamination
30 min avec de l'eau chaude à 80 °C.
Remarque sur l'analyse
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 15 l.
Taux d'extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée.
Informations légales
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2