Merck
772011
Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH
98%
Synonyme(s) :
Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.45
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
98%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white to beige
mp
146-151 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
SMILES string
N([C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m1/s1
InChI key
FODJWPHPWBKDON-LJQANCHMSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c