Principaux documents
CC324-2
Sigma-Aldrich
Kit de fabrication d'hydrogel de gélatine méthacrylée PhotoGel-LAP
Photocrosslinked gelatin hydrogel (CC324 Kit Component 2)
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Forme
lyophilized powder
Application(s)
cell analysis
Description générale
La culture cellulaire en 3D, notamment la bio-impression, permet de créer davantage de modèles cellulaires physiologiques en permettant aux cellules d'interagir simultanément avec les intégrines à la surface de toutes les cellules, entraînant l'activation de voies de signalisation particulières, non activées avec les méthodes de culture cellulaire en 2D. Les hydrogels sont des polymères gonflés d'eau qui permettent de cultiver des cellules en 3 dimensions et qui peuvent avoir de profonds effets sur le développement, la différenciation, la migration et la fonction des cellules. Les nouveaux domaines de l'ingénierie tissulaire, tels que la bio-impression en 3D, utilisent des biomatériaux formant des hydrogels méthacrylés photoréticulés par rayonnement UV (PEGMA, GelMA, HAMA, ColMA, etc.) pour encapsuler les cellules et fabriquer des bio-encres imprimables. Le kit de fabrication d'hydrogel de gélatine méthacrylée PhotoGel-LAP (CC324 : CC324-1, CC324-2) est basé sur du méthacrylate de gélatine (GelMA) porcine purifié qui, après photoréticulation, offre aux cellules un environnement en 3D semblable au milieu natif. La gélatine issue de collagène dénaturé conserve bon nombre des motifs de liaisons cellulaires naturels tels que les sites RGD et MMP. Outre le méthacrylate de gélatine porcine, le kit comprend du phényl-2,4,6-triméthylbenzoylphosphinate de lithium (LAP), un photo-amorceur qui permet aux utilisateurs d'ajuster facilement leurs expériences de photoréticulation (modification de la fermeté de l'hydrogel ou de la vitesse de gélification). Le méthacrylate de gélatine est produit à partir de gélatine porcine 300 bloom de type A. Les macromères de gélatine contenant les groupes amine primaire ont été amenés à réagir avec de l'anhydride méthacrylique (MA) pour y ajouter des groupes méthacrylate pendants. Le méthacrylate de gélatine atteint un degré de substitution > 70 %, pour une réticulation et une fermeté maximales.PhotoGel est une marque déposée de Advanced BioMatrix, Inc.
Application
La photoréticulation est amorcée à l'aide d'une source de lumière bleue à 405 nm.
Conditionnement
1 kit
Composants
CC324-2 (conserver à -20 °C) : gélatine méthacrylée, 2 X 500 mg (CS226416).
Remarque : Le kit de fabrication d'hydrogel de gélatine méthacrylée PhotoGel-LAP complet (CC324) est composé des références CC324-1 et CC324-2, qui sont aussi vendues séparément.
Qualité
Aspect : Poudre lyophiliséeTeneur en gélatine  : ≥ 1 grammeStérilité (modification de l'USP) : Absence de croissancepH : 6,0-8,0Efficacité de greffage : ≥ 75 %Compatibilité cellulaire : > 70 % de viabilité cellulaire
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Articles
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Afficher tout