Key Documents
CBL1366
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CD140a, clone APA5
clone APA5, Chemicon®, from rat
Synonyme(s) :
PDGF Receptor alpha
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
APA5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDGFRA(5156)
Spécificité
Reconnaît spécifiquement le CD140a de souris, la chaîne alpha du récepteur PDGF. Un récepteur à activité tyrosine kinase, PDGFRa, forme des dimères en surface lors de la fixation du ligand et phosphoryle les substrats. Le CD140a est exprimé par les tissus embryonnaires et les cellules dérivées du mésenchyme de tissus de souris adultes.
Application
Cytométrie en flux : ≤ 1 µg pour 10e6 cellules
ELISA
Immunohistochimie : 10 µg/ml
Inhibition de la fixation du ligand
Western blotting
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Signalisation
Détectez le CD140a avec cet anticorps anti-CD140a, clone APA5 dont l'utilisation a été validée en ELISA, cytométrie en flux, western blotting et immunohistochimie.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée dans du PBS, du NaCl 150 mM, pH 7,2, contenant 0,09 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Maria Anesti et al.
Cells, 11(11) (2022-06-11)
Two main stem cell pools exist in the postnatal mammalian brain that, although they share some "stemness" properties, also exhibit significant differences. Multipotent neural stem cells survive within specialized microenvironments, called niches, and they are vulnerable to ageing. Oligodendroglial lineage-restricted
Magali Macchi et al.
eLife, 9 (2020-06-10)
Myelin destruction is followed by resident glia activation and mobilization of endogenous progenitors (OPC) which participate in myelin repair. Here we show that in response to demyelination, mature oligodendrocytes (OLG) bordering the lesion express Ndst1, a key enzyme for heparan
Bilal El Waly et al.
iScience, 25(10), 105102-105102 (2022-10-04)
After demyelinating insult, the neuronal progenitors of the adult mouse sub-ventricular zone (SVZ) called neuroblasts convert into oligodendrocytes that participate to the remyelination process. We use this rare example of spontaneous fate conversion to identify the molecular mechanisms governing these
Haley E Titus et al.
Glia, 70(10), 1950-1970 (2022-07-10)
Multiple sclerosis (MS) is a central nervous system (CNS) autoimmune disease characterized by inflammation, demyelination, and neurodegeneration. The ideal MS therapy would both specifically inhibit the underlying autoimmune response and promote repair/regeneration of myelin as well as maintenance of axonal
Lida Zoupi et al.
Glia, 66(3), 576-591 (2017-11-23)
The oligodendrocyte maturation process and the transition from the pre-myelinating to the myelinating state are extremely important during development and in pathology. In the present study, we have investigated the role of the cell adhesion molecule CNTN2/TAG-1 on oligodendrocyte proliferation