Principaux documents
CAX2-MXT20
Millipore
Manifold XT CellASIC ONIX2 (avec contrôle de température)
Synonyme(s) :
Manifold ONIX2 XT, Manifold avec contrôle de la température
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NC.51
Fabricant/nom de marque
CellASIC® ONIX
Description générale
Le Manifold XT CellASIC® ONIX2 est un module d'échange thermique convectif qui permet d'atteindre la température idéale. Il fonctionne en faisant recirculer l'air doucement et uniformément pour réchauffer ou refroidir les cellules.
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Caractéristiques et avantages
  • Idéal pour les petits volumes de culture
  • Maintient un environnement de culture cellulaire précis
Autres remarques
Lors du nettoyage de la tubulure du Manifold XT, maintenir le dispositif à l'endroit et de niveau, et ne pas exposer le module d'échange thermique à du liquide.
Informations légales
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.