Documents
AP124
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG de souris
2 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-Mouse IgG, HRP-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Réagit avec la chaîne gamma des IgG de souris, ainsi qu'avec les chaînes légères de toutes les classes d'immunoglobulines de souris. Monospécifique sur IEP pour le sérum entier de souris.
Application
L'anticorps de chèvre anti-IgG de souris détecte le niveau d'IgG de souris. Il a été publié et validé pour les analyses en ELISA, IP et WB.
Qualité
Bande unique sur IEP à 10 mg/ml en test avec du sérum entier de lapin anti-chèvre.
Forme physique
En solution dans 0,02 M de tampon phosphate, 0,25 M de chlorure de sodium et 0,1 % d'azide de sodium. Produit filtré à l'aide d'un filtre membrane de 0,45 micron.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C, en aliquotes non diluées, jusqu'à six mois.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jinghao Wang et al.
International journal of medical sciences, 18(1), 18-28 (2021-01-05)
Cardiac hypertrophy (CH) is a major risk factor for heart failure accompanied by maladaptive cardiac remodeling. The role and potential mechanism of neuropeptide Y (NPY) in CH are still unclear. We will explore the role and the mechanism of NPY
Kathleen M Lennon et al.
Journal of extracellular vesicles, 8(1), 1685634-1685634 (2019-11-20)
Biofluid-accessible extracellular vesicles (EVs) may represent a new means to improve the sensitivity and specificity of detecting disease. However, current methods to isolate EVs encounter challenges when they are used to select specific populations. Moreover, it has been difficult to
Chongwen Wang et al.
Sensors and actuators. B, Chemical, 345, 130372-130372 (2021-07-06)
Rapid and accurate diagnosis of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and influenza A virus (FluA) antigens in the early stages of virus infection is the key to control the epidemic spread. Here, we developed a two-channel fluorescent immunochromatographic
S Seo et al.
Neuroscience, 192, 28-36 (2011-07-23)
Agmatine, the decarboxylated metabolite of l-arginine, is considered to be a novel putative neurotransmitter. Recent studies have demonstrated that endogenous agmatine may directly participate in the processes of spatial learning and memory. Agmatine-immunoreactivity has been observed within synaptic terminals of
Patricia Klaka et al.
PloS one, 12(8), e0182752-e0182752 (2017-08-11)
Dysregulated human eccrine sweat glands can negatively impact the quality-of-life of people suffering from disorders like hyperhidrosis. Inability of sweating can even result in serious health effects in humans affected by anhidrosis. The underlying mechanisms must be elucidated and a