Documents
M8642
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-IgG de souris (molécule complète) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-mouse antibody
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
200
300
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le sous-type d'anticorps IgG constitue la plus abondante des immunoglobulines du système immunitaire. Les IgG sont sécrétées par les lymphocytes B et sont présentes dans le sang et les liquides extracellulaires ; elles protègent contre les infections provoquées par les bactéries, champignons et virus. Les IgG maternelles sont transmises au fœtus à travers le placenta, mécanisme essentiel à la défense immunitaire du nouveau-né contre les infections.
L'anticorps anti-IgG de souris (molécule complète) reconnaît les IgG1, les IgG2a, les IgG2b et les IgG3, ainsi que les IgA et les IgM de souris. L'identité et la pureté de l'anticorps isolé par affinité sont déterminées par immunoélectrophorèse.
Immunogène
Échantillons combinés de sérum de souris normal
Application
Cet anticorps a été utilisé avec succès dans plusieurs applications décrites dans les articles à comité de lecture suivants :
Test ELISA (1 article)
L'anticorps anti-IgG de souris (molécule complète) a été utilisé comme anticorps secondaire dans un test d'immunoblotting à une dilution de travail de 1:1 000. Il a été utilisé dans différentes études pour des tests ELISA et RIA.
Forme physique
Produit lyophilisé dans du phosphate de sodium 0,01 M et du chlorure de sodium 0,015 M (pH 7,2).
Reconstitution
À reconstituer dans du chlorure de sodium 0,135 M.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Andreas Sedlmeier et al.
Analytical chemistry, 88(3), 1835-1841 (2015-12-26)
An upconversion laser scanner has been optimized to exploit the advantages of photon-upconverting nanoparticles (UCNPs) for background-free imaging on a macroscopic scale. A collimated 980 nm laser beam afforded high local excitation densities to account for the nonlinear luminescence response
Mads Lerdrup et al.
Journal of cell science, 119(Pt 1), 85-95 (2005-12-15)
The potent oncoprotein and receptor tyrosine kinase ErbB2 is remarkable because it resists efficient downregulation. However, ErbB2 can be downregulated by the HSP-90 inhibitor geldanamycin, but the underlying cellular mechanisms are uncertain. Apparently, delivery of ErbB2 to lysosomes, cleavage of
Kristian M Forbes et al.
PloS one, 9(3), e91113-e91113 (2014-03-14)
Marked variation occurs in both seasonal and multiannual population density peaks of northern European small mammal species, including voles. The availability of dietary proteins is a key factor limiting the population growth of herbivore species. The objective of this study
D R Jayne et al.
Clinical and experimental immunology, 84(3), 476-481 (1991-06-01)
The IgG subclass distribution for both ANCA-specific, and total IgG subclasses, of sera from 48 patients with active systemic vasculitis was determined by solid-phase assay using monoclonal anti-human subclass reagents. To control for varying performance of the subclass reagents, the
Govert J van Dam et al.
Experimental parasitology, 135(2), 274-282 (2013-07-16)
An earlier reported laboratory assay, performed in The Netherlands, to diagnose Schistosoma infections by detection of the parasite antigen CAA in serum was converted to a more user-friendly format with dry reagents. The improved assay requires less equipment and allows