Key Documents
AN2504700
Millipore
Filtre membrane en polypropylène, 2,5 µm de dimension de pores
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Préfiltre en polypropylène, hydrophobe, 2,5 µm, 47 mm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Description
This is a 2.5 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Dimension de pores
2.5 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : AN25
Les filtres Millipore en polypropylène sont constitués à 100 % de polypropylène vierge. Ils conviennent tout particulièrement aux applications de clarification et de préfiltration (notamment de solvants), à la préparation d'eau désionisée et à la réduction de la biocharge. Ils présentent également une grande compatibilité thermique.
Les préfiltres possèdent une haute capacité de rétention des particules et des impuretés, et une perte de charge faible. Conçus pour la filtration de solvants organiques, ils peuvent également être utilisés (préalablement imbibés d'alcool) pour filtrer des solutions aqueuses.
Caractéristiques et avantages :
• Dispositif compatible avec les solvants agressifs
• Haute capacité de rétention des impuretés (préfiltres)
Applications :
Clarification et préfiltration classiques, notamment de solvants organiques
Type de filtre : filtre en profondeur
Application
  • Clarification de solutions aqueuses
  • Préfiltration en amont des filtres membranes avec des pores de 0,8 à 8,0 µm
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d′action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques.
  • Mode d'emploi : la filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 µm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.