Principaux documents
ABT171
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tubuline alpha tyrosinée
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
monkey, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
Les microtubules sont impliquées dans un vaste éventail d'activités cellulaires, de la mitose au transport, en passant par le déplacement des cellules et le maintient de la forme des cellules. La tubuline est une protéine globulaire constituée de deux polypeptides (tubuline alpha et tubuline bêta). Les dimères de tubuline alpha et bêta sont assemblés en 13 protofilaments qui forment une microtubule de 22 nm de diamètre. Une tyrosine ligase ajoute une tyrosine C-terminale à la tubuline alpha monomère. Les microtubules assemblés peuvent être détyrosinés par une carboxypeptidase associée au cytosquelette. La tubuline alpha détyrosinée est appelée Glu-tubuline. Une autre modification post-traductionnelle touchant la tubuline alpha détyrosinée est la polyglutamylation C-terminale, caractéristique des microtubules présents dans les cellules neuronales et le fuseau mitotique.
Spécificité
Cet anticorps détecte la forme tyrosinée de la tubuline alpha.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH, correspondant à la tubuline alpha tyrosinée.
Application
Analyse par western blotting : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter spécifiquement la tubuline alpha tyrosinée, mais pas la tubuline alpha non tyrosinée, avec de la tubuline porcine purifiée (Gundersen, G. G., et al. (1984). Cell. 38(3):779-89.).
Analyse ELISA : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter spécifiquement la tubuline alpha tyrosinée dans un test ELISA indirect et un test ELISA par compétition (Gundersen, G. G., et al. (1984). Cell. 38(3):779-89.).
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter spécifiquement la tubuline alpha tyrosinée, mais pas la tubuline alpha non tyrosinée, dans des cellules TC-7 en interphase (Gundersen, G. G., et al. (1984). Cell. 38(3):779-89).
Détectez la tubuline à l'aide de cet anticorps polyclonal de lapin anti-tubuline alpha tyrosinée, dont l'utilisation a été validée en western blotting, ELISA et ICC.
Qualité
Évaluée par western blotting dans du lysat de cellules NIH/3T3 traitées ou non avec de la carboxypeptidase pancréatique (PCA).
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/2000e de cet anticorps a permis de détecter de la tubuline alpha tyrosinée dans 10 µg de lysat de cellules NIH/3T3 non traitées, et a montré une perte de signal dans un lysat de cellules NIH/3T3 traitées avec de la PCA.
Description de la cible
~51 kDa (poids observé). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats cellulaires.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Signe S Tofteng et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 235(4), e13828-e13828 (2022-05-12)
Cyclooxygenase-2 (COX-2) activity protects against oxidative stress and apoptosis early in experimental kidney injury. The present study was designed to test the hypothesis that COX-2 activity attenuates fibrosis and preserves microvasculature in injured kidney. The murine unilateral ureteral-obstruction (UUO) model
Siwen Wu et al.
Endocrinology, 162(11) (2021-08-04)
Studies suggest that HIV-1 invades the testis through initial permeation of the blood-testis barrier (BTB). The selectivity of the BTB to antiretroviral drugs makes this site a sanctuary for the virus. Little is known about how HIV-1 crosses the BTB
Pradeepa Jayachandran et al.
Neural development, 11, 1-1 (2016-01-20)
Shaping of the neural tube, the precursor of the brain and spinal cord, involves narrowing and elongation of the neural tissue, concomitantly with other morphogenetic changes that contribue to this process. In zebrafish, medial displacement of neural cells (neural convergence
Andrew W Mathewson et al.
Developmental biology, 452(1), 21-33 (2019-04-29)
The asymmetric localization of planar cell polarity (PCP) proteins is essential for the establishment of many planar polarized cellular processes, but the mechanisms that maintain these asymmetric distributions remain poorly understood. A body of evidence has tied oriented subapical microtubules
Nan Tian et al.
Journal of neurochemistry, 152(5), 542-555 (2019-11-11)
Axon degeneration and axonal loss is a feature of neurodegenerative disease and injury and occurs via programmed pathways that are distinct from cell death pathways. While the pathways of axonal loss following axon severing are well described, less is known