ABS2208
Anti-GPR161
Synonyme(s) :
G-protein coupled receptor 161
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Poids mol.
calculated mol wt 60.3 kDa
observed mol wt ~60. kDa
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
-10 to -25°C
Informations sur le gène
mouse ... Gpr161(240888)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cell transiently overexpressing human GPR161
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GPR161 in lysate from HEK293T cell transiently overexpressing human GPR161.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected GPR161 in Immunofluorescence application (Shimada, H., et. al. (2017). Cell Rep. 20(2):384-396).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GPR161 in Immunoprecipitation application (Mukhopadhyay, S., et. al. (2013). Cell. 152(1-2):210-23).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GPR161 in Immunocytochemistry application (Mukhopadhyay, S., et. al. (2013). Cell. 152(1-2):210-23).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable