ABE543
Anti-PRDM16 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
PR domain zinc finger protein 16, PR domain-containing protein 16, Transcription factor MEL1, MDS1/EVI1-like gene 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable ((Paraffin))
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRDM16(63976)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected PRDM16 in human kidney tissues.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PRDM16 in 10 µg of LNCaP nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable