Key Documents
ABD130
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PRDM16
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
PR domain containing 16, MEL1, PFM13, KIAA1675, MEL1, MDS1/EVI1-like gene 1, Transcription factor MEL1, PR domain zinc finger protein 16
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRDM16(63976)
Description générale
Le PRDM16 (protéine 16 à doigts de zinc avec domaine PR) est également appelé facteur de transcription MEL1 ("MDS1/EVI1-like gene 1"). Le PRDM16 est un facteur de transcription à doigts de zinc qui contient un domaine PR N-terminal. Le PRDM16 est exprimé dans l'utérus et les reins. Il régule la transcription en se liant à l'ADN, intervient dans la différenciation des précurseurs myoblastiques en tissu adipeux brun (BAT), et réprime la signalisation du TGF-bêta. Il se produit des translocations au niveau du PRDM16 dans certains cas de syndrome myélodysplasique (MDS) et de leucémie myéloïde aiguë (LMA).
Spécificité
Cet anticorps peut reconnaître l'ensemble des quatre isoformes du PRDM16.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH, correspondant au PRDM16 humain.
Application
Analyse par immunohistochimie : 2,5 µg/ml d'un lot représentatif ont permis de détecter le PRDM16 dans du tissu cérébral de rat.
Analyse par immunofluorescence : 20 μg/ml d'un lot représentatif ont permis de détecter le PRDM16 dans des cellules cérébrales humaines.
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Détectez PRDM16 à l'aide de cet anticorps polyclonal de lapin anti-PRDM16 dont l'utilisation a été validée en western blotting, IHC et immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Différenciation précoce et cellules pluripotentes
Qualité
Évaluée par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de rat.
Analyse par western blotting : 2 µg/ml de cet anticorps ont permis de détecter le PRDM16 dans 15 µg de lysat de tissu cérébral de rat.
Description de la cible
~100 kDa, ~135 kDa et ~150 kDa (poids observés). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats. Uniprot décrit 4 isoformes entre ~120 kDa et ~140 kDa.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité avec un antigène
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu cérébral de rat
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
S Wang et al.
International journal of obesity (2005), 39(6), 967-976 (2015-03-13)
Development of brown-like/beige adipocytes in white adipose tissue (WAT) helps to reduce obesity. Thus we investigated the effects of resveratrol, a dietary polyphenol capable of preventing obesity and related complications in humans and animal models, on brown-like adipocyte formation in